Learn More
Calcium Oxide, Reagent grade, Honeywell™
Product Code. p-7120286 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.5kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15632700
Marca: Honeywell Research Chemicals 248568500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-78-8
Molecular Formula CaO
Molecular Weight (g/mol) 56.08
MDL Number MFCD00010911
InChI Key BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC Name calcium oxidandiide
SMILES [O--].[Ca++]
Specifica
Boiling Point 2850°C
Melting Point 2572°C
Color White
Quantity 500 g
Linear Formula CaO
UN Number UN1910
Formula Weight 56.08g/mol
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Powder
Density 3.3g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Calcium Oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato