Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, 99.0 to 103.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 44°C |
| pH | 4 to 7 at 20°C |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Ca(NO3)2 · 4H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 236.15g/mol |
| Percent Purity | 99.0 to 103.0% |
| Grade | ACS Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 1.86g/mL at 25°C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?