Learn More
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure
Artikelnummer. p-4509929 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Plastic drum
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
5kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10772251
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 211052500
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114460-21-8
Molecular Formula C4H6CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.17
MDL Number MFCD00012448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC Name calcium diacetate
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Color White
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Physical Form Powder and/or Agglomerates
Quantity 250 g
Assay Percent Range 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Linear Formula (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Solubility Information Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight 158.17
Percent Purity 99%
Grade Extra Pure
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Calcium acetate hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt