Learn More
Caframo™ Anchor Paddle
Descripción
- Electro-polished stainless steel 316L
- Welded to shaft
- High shear at edges, can be used close to vessel wall
- Sometimes referred to as 'sweep' paddles
- Low speed, High viscosity mixing, Tangential flow pattern
- Anchor Paddle U510: Use only with Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Overhead Stirrer
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (English) | 10 in. |
| Diameter (English) Shaft | 0.375 in. |
| Diameter (Metric) | 254 mm |
| Diameter (Metric) Shaft | 9.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Caframo Overhead Stirrer |
| For Use With (Application) | Low Speed, High Viscosity Mixing, Tangential Flow Pattern |
| Model | U510 |
| Type | Anchor Impeller |
| Weight (Metric) | 720 g |
| Dimensions (L x W x H) | 914 x 254 x 127 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?