Learn More
Cadmium wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11396368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11396368 5 m 5m
11306378 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11396368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011910.G5
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-43-9
Molecular Formula Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
MDL Number MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]
Tekniske data
Quantity 5 m
Weight ≈1.7g/m
Form Wire
Percent Purity 99.998%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium wire, 0.5mm (0.02 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.