Learn More
WTW™ Cadmium Reagent Test Kits
Product Code. 11717934
Click to view available options
No. of Tests:
55
Unit Size:
Each
Product Code. 11717934
Brand: WTW™ 252051
With certificate for optimum precision.
  • Convenient and cost-effective
  • Assured quality by AQA/IQC
  • For low concentrations and routine work with large sample throughput in the laboratory
  • Wide measuring range using rectangular cuvettes for determination of trace concentrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analytes Rhodamine B
For Use With (Application) For waste water, seepage water, process water
For Use With (Equipment) For PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers
Includes Certificates
No. of Tests 55
Range 0.002 - 0.500mg/L
Sufficient For 55 Tests
Test Method Photometric
Type CombiCheck Gold (Au) reagent test kit
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis