Learn More
Cadmium sulfate hydrate, Puratronic™, 99.996% (metals basis)
Product Code. 11370909
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11370909
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010675.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
It is used as an electrolyte in a Weston standard cell, a pigment in fluorescent screens. It is used in the manufacture of cadmium salts of fatty acids, pigments, in electroplating of cadmium in electronic circuits. It act as an intermediate, as an accelerator, in the electrode position of nickel and copper, for stabilizing plastics, in cement formation. It has the ability to absorb hydrochloric acid from waste gases from chemical plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-35-6
Molecular Formula CdO4S
Molecular Weight (g/mol) 208.47
MDL Number MFCD00151655
InChI Key QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Melting Point >40°C to H2O
Color White
Physical Form Crystals
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.996% (Metals basis)
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate.
Formula Weight 208.46 (Anhydrous)
Refractive Index 1.565
Density 3.08
Chemical Name or Material Cadmium sulfate hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis