Learn More
Cadmium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11350879
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Código de producto. 11350879
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010660.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits and for production of cadmium salt. Used as reagents. It is used for intermediates of manufacturing polyester, glass pigment flux, organic catalysts, plastic plasticizer, stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-78-0
Molecular Formula CCdO3
Molecular Weight (g/mol) 172.42
MDL Number MFCD00010918
InChI Key GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
IUPAC Name cadmium(2+);carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 500°C (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.998% (Metals basis)
Solubility Information Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water.
Formula Weight 172.42
Odor Odorless
Density 4.26
Chemical Name or Material Cadmium carbonate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt