Learn More
CABC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen CABC1
Concentration 0.15 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16814744
View Documents
Proteintech
15528-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16804744
View Documents
Proteintech
15528-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a mitochondrial protein similar to yeast ABC1, which functions in an electron-transferring membrane protein complex in the respiratory chain. It is not related to the family of ABC transporter proteins. Expression of this gene is induced by the tumor suppressor p53 and in response to DNA damage, and inhibiting its expression partially suppresses p53-induced apoptosis. Alternatively spliced transcript variants have been found; however, their full-length nature has not been determined.
Specifica
Specifica
CABC1
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q5BJQ0, Q60936, Q8NI60
360887, 56997, 67426
CABC1 Fusion Protein Ag7612
Primary
-20°C
COQ8A
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ADCK3, ARCA2, CABC1, Chaperone ABC1 like, COQ8, SCAR9
Coq8a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato