Learn More
C11orf80 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Product Code. 16894485 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150µL
20µL
Artikelnummer. Quantity unitSize
16894485 150 μL 150µL
16804495 20 μL 20µL
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16894485
Marke: Proteintech 259571AP150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
C11orf80 locates at the chromosome 11. It has two isoforms with MW 70-75 kDa.
Spezifikation
Antigen C11orf80
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene TOP6BL
Gene Accession No. Q8N6T0
Gene Alias C11orf80
Gene Symbols TOP6BL
Host Species Rabbit
Immunogen C11orf80 Fusion Protein Ag22895
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 150 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 79703
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen