Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Product Code. 17993491
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
6.4 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19.05 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximum Pressure:
11 psi
1196 psi
14 psi (at 19°C)
17 psi (at 19°C)
19 psi (at 19°C)
20 psi (at 19°C)
21 psi
21 psi (at 19°C)
24 psi (at 19°C)
26 psi (at 19°C)
27 psi
32 psi (at 19°C)
42 psi (at 19°C)
Overall Length (Metric):
107 m
15 m
152 m
305 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Thickness (Metric):
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Conditionnement:
107m
120m
152m
15m
305m
4.5m
45m
46m
60m
61m
75m
76m
90m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17993491
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences™ 0721883M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biopharmaceutical opaque C-Flex™ 072 TPE Tubing.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 0.189 in.
Diameter (Metric) Inner 4.8 mm
Material Thermoplastic
Diameter (English) Outer 0.374 in.
Diameter (Metric) Outer 9.5 mm
Overall Length (English) 351.1 in.
Overall Length (Metric) 107 m
Thickness (English) 0.094 in.
Thickness (Metric) 2.4 mm
For Use With Biopharmaceutical Applications
Color Opaque
Maximum Pressure 42 psi (at 19°C)
Product Type Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis