Learn More
Butylbenzene, TRC
Artikelnummer. 30343032
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30343032 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69083050G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material n-Butylbenzene
CAS 104-51-8
Molecular Formula C10 H14
Quantity 50 g
Synonym Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
SMILES CCCCc1ccccc1
IUPAC Name butylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Formula Weight 134.1096
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.