Learn More
Butylated Hydroxyanisole 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30316561
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30316561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30316561 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010379ME
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Analyte or Component Names tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula 2 C11 H16 O2
Concentration 500 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
InChI Formula InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
IUPAC Name 2-tert-butyl-4-methoxyphenol;3-tert-butyl-4-methoxyphenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 360.49
Quantity 1 mL
Formula Weight 360.2301 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.