Learn More
Butyl Methanesulfonate, Mikromol™
Description
Butyl Methanesulfonate
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Butyl methanesulfonate |
| CAS | 1912-32-9 |
| Analyte or Component Names | Butyl methanesulfonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C5 H12 O3 S |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methanesulfonic acid butyl ester, Butyl mesylate, Butyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid n-butyl ester, NSC 36060, n-Butyl methanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC Name | butyl methanesulfonate |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?