Learn More
Butyl Acrylate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Acrylic acid butyl ester |
| CAS | 141-32-2 |
| Molecular Formula | C7 H12 O2 |
| Quantity | 25 mL |
| Synonym | Acrylic acid butyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid butyl ester, Acrylic acid n-butyl ester, BA 100PPM, Butyl 2-propenoate, Butyl acrylate, Butyl propenoate, DL 325, EM 24, NSC 5163, n-Butyl acrylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC Name | butyl prop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight | 128.0837 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?