Learn More
Butoconazole nitrate, MedChemExpress
Description
Butoconazole nitrate (RS 35887), an imidazole antifungal agent, is active against Candida spp. and effective against vaginal infections due to Candida albicans. Butoconazole nitrate is presumed to function as other imidazole derivatives via inhibition of steroid synthesis.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Butoconazole nitrate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 64872-77-1 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 200 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H18Cl3N3O3S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RS 35887 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.62 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?