Learn More
Abeba™ Business Men 33240 Shoes
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Black |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 43 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 33240 |
| Toe Material | Steel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?