Learn More
Abeba™ Business Men 32450 Shoes
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance special rubber outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Insole leather
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Color | Black |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 41 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 32450 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?