Få mere at vide
Buffer Solution, pH 3.00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11402014 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11402014
Brand: Reagecon 10305
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 3.00 is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.02. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025
Tekniske data
Melting Point 0°C
Boiling Point 100°C
Color Colorless
pH 3.00 ±0.02
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
Solution Type pH Buffer
Odor Characteristic
Traceability to NIST Yes
Solubility Information Fully miscible in water
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.