missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Specifications
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Buffer, Hydrion™ |
| pH | 7.00 ±0.02 |
| Quantity | 1 Pk. |
| MDL Number | MFCD00132752 |
| Packaging | Foil envelope |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?