Learn More
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Product Code. 18034092
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18034092
Brand: Tocris Bioscience 0725/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Potent, selective I2 ligand. Putative antagonist
High affinity ligand for the imidazoline I2 binding site (Ki = 2.1 nM). Putative I2 antagonist; antagonizes the effects of imidazoline ligands on morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205437-64-5
Molecular Formula C12H12ClN3
Molecular Weight (g/mol) 233.699
InChI Key DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11957470
IUPAC Name 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoline;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.Cl
Spécification
Quantity 50 mg
Synonym bu224 hydrochloride, bu 224 hydrochloride, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride, bu224 hydrochloride, solid, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl-quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride 1:1
Formula Weight 233.7
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material BU 224 hydrochloride
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis