Learn More
Bromothymol Blue Sultone Form, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Packaging | Glass Bottle |
| Suitability | Complies for clarity of solution |
| Visual Transition Interval | 5.8 to 7.4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 373934 |
| Color | Violet |
| Quantity | 25 g |
| Physical Form | Powder |
| Formula Weight | 624.38g/mol |
| Grade | ACS Reagent |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?