Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Purple, pure, indicator grade
Product Code. 10295570 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
140 g
1 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
140g
1kg
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10295570
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-40-2
Molecular Formula C21H16Br2O5S
Molecular Weight (g/mol) 540.22
MDL Number MFCD00011681
InChI Key ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromcresol Purple, BCP, 5', 5''-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Tekniske data
Absorbance (20 mg/L in methanol) Complies, (20 mg/L in methanol) Complies at 0nm
Melting Point 245.0°C
Solubility Information Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 75g/L in ethanol (20°C)
Infrared Spectrum Authentic
IUPAC Name 3,3-bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Formula Weight 540.21
Grade Pure
Packaging Glass bottle
Visual Transition Interval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)
Color Pink or Salmon
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Bromocresol Purple
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.