Learn More
Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer
Codice prodotto. 17470683
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
1000 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1000 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17470683
Marca: Invitrogen™ 00440975
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For use as a supplement to Flow Cytometry Staining Buffer in immunofluorescent staining protocols of cells in suspension. Brilliant Stain Buffer is only necessary when using more than one polymer dye-conjugated antibody in the same sample.
  • For use as a supplement to Flow Cytometry Staining Buffer in immunofluorescent staining protocols of cells in suspension
  • Brilliant Stain Buffer is only necessary when using more than one polymer dye-conjugated antibody in the same sample
  • Prevents non-specific polymer interactions that can result in data appearing under-compensated
  • Buffer is provided in a 50 μL/test format
  • Compatible with traditional fluorochromes, Brilliant Violet dyes, Brilliant Ultra Violet dyes, Super Bright dyes, and standard flow cytometry protocols
  • Buffer is not compatible with UltraComp eBeads and UltraComp eBeads Plus compensation beads
  • If using these beads as a compensation tool, Flow Cytometry Staining Buffer should be used exclusively for all dilutions and washes during staining of the microspheres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Staining Buffer
Quantity 1000 Tests
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato