Learn More
Melford BRIJ-35
Click to view available options
Quantity:
5 Pk.
Unit Size:
Pack of 5
Description
Proteomics Grade.
Proteomics Grade. Peroxide free detergent in single use ampoules. Ideal for protein isolation and sample preparation. Supplied 5 ampoules per pack.
Specifications
Spécification
| Chemical Name or Material | BRIJ-35 |
| CAS | 9002-92-0, 7732-18 |
| Quantity | 5 Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu