Learn More
Gilac™ Bread Container
Descripción
- Bread container, stacking when empty.
- Perforated for increased product conservation quality and freshness.
- 150 L: holds 55/60 250 g baguettes or 40/45 400 g loaves.
- Compatible with GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Bread Container |
| Material | Polyethylene |
| Color | Beige |
| Volume (English) | 39.6 gal. |
| Volume (Metric) | 150 L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?