Description
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Holds | Tubes (20 mm) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 40 |
| Dimensions (L x W x H) | 265 x 126 x 88 mm |
| Length (Metric) | 265 mm |
| Length (English) | 10.43 in. |
| Width (English) | 4.96 in. |
| Height (English) | 3.46 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?