Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Microplates
Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Conditionnement:
Pack of 50
Description
- High binding for molecules with mixed hydrophilic and hydrophobic regions
- Surface choice for majority of standard ELISAs
- For solid phase immunoassays
- PS, non-sterile
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase, non-cytotoxic
Spécification
Spécification
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 100 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | immunoGrade |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu