Få mere at vide
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well Microplates
Artikelnummer. 10032113 Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
Well Shape:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Round
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10032113
Brand: BRAND™ 781722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
An excellent choice for the majority of standard ELISAs as well as solid phase immunoassays
  • Optimized for the immobilization of IgG
  • High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
  • Designed to minimize cross-contamination
  • Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
  • Non-sterile
Ordreinfo
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Barcode No Barcode
Format Standard
Lid Without Lid
Array 8 x 12
Binding Type High Binding
Color Clear
Product Type 96-well Microplate
Material Polystyrene
Volume (Metric) Well 330 μL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment immunoGrade
Total Volume (Metric) Well 350 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) For the majority of standard ELISAs as well as solid phase immunoassays
Quantity 100/Cs.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.