Description
- Polypropylene plates are autoclavable at 250°F (121°C) and resistant to many chemicals, including phenols, chloroform and DMSO.
- Clear polystyrene plates are available in non-sterile, sterile, and sterile with treated hydrophilic surfaces, in your choice of flat, round, or conical bottoms.
- Plates have raised rims to simplify sealing with adhesive films, and recessed interwell spaces to reduce well cross-contamination. Optional lids have condensation rings.
Specifications
Specifications
| Barcode | No Barcode |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Assay Microplate |
| Material | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Untreated |
| Well Shape | Round |
| For Use With (Application) | Cell and tissue culture, sample storage, immunological assays and other applications |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?