Learn More
STEMCELL Technologies BrainPhys™ Neuronal Medium
Description
- Promote, rather than inhibit, neuronal activity and maturity in your cultured primary or human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neurons
- Based on the formulation by Bardy and Gage (Bardy et al. PNAS, 2015), BrainPhys serum-free neuronal basal medium is optimized to yield a higher proportion of synaptically active neurons by mimicking the central nervous system (CNS) extracellular environment
- Use BrainPhys Neuronal Medium for long-term culture of hPSC- and CNS-derived neurons and to perform functional assays, such as microelectrode array-based recordings or live-fluorescent imaging, without shocking your cells by changing media
- To ensure cell survival in long-term culture, BrainPhys must be combined with an appropriate supplement
- For your convenience, BrainPhys Neuronal Medium N2-A & SM1 Kit is available for hPSC-derived neurons and can be combined with lineage-specific growth factors and/or small molecules
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | Neural Cells, PSC-Derived, Neurons, Pluripotent Stem Cells |
| For Use With (Application) | Cell Culture; Differentiation; Maintenance |
| Quantity | 500 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?