Learn More
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows
Código de producto. 11791276
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Displayed Text:
Arrow
Prespaced Arrow
Tamaño de la unidad:
1 pack
1 roll
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11791276
Marca: Brady™ 104554
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows are made of B-514 polyester material that is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910
Especificaciones
Certifications/Compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80-514-PREARO-BK-RL
Finish High Gloss
Material Polyester
Quantity 100/Pk.
Adhesive Type Permanent Rubber
Description ToughStripe Prespaced shapes
For Use With (Application) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Height (English) 5 in.
Height (Metric) 127 mm
Max. Temperature (English) 130°F
Min. Temperature (English) 0°F
Thickness 2 mil
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 50.8 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Shape Arrow
Temperature Range (English) 0°F to 130 °F
Dimensions (L x W) 50.80 x 127 mm
Displayed Text Prespaced Arrow
Product Type Floor Arrows
Color Black
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado