Learn More
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows
Product Code. 11771276
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Displayed Text:
Arrow
Prespaced Arrow
Unit Size:
1 pack
1 roll
Product Code. 11771276
Brand: Brady™ 104528
Only null left
Add to basket
Add to basket
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows are made of B-514 polyester material that is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910
Specifications
Certifications/Compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80-514-PREARO-BL-RL
Finish High Gloss
Material Polyester
Quantity 100/Pk.
Adhesive Type Permanent Rubber
Description ToughStripe Prespaced shapes
For Use With (Application) Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
Height (English) 5 in.
Height (Metric) 127 mm
Max. Temperature (English) 130°F
Min. Temperature (English) 0°F
Thickness 2 mil
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 50.8 mm
Temperature Range (Metric) -18°C to 54°C
Shape Arrow
Temperature Range (English) 0°F to 130 °F
Dimensions (L x W) 50.80 x 127 mm
Displayed Text Prespaced Arrow
Product Type Floor Arrows
Color Blue
Show More Show Less
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt