Learn More
Brady™ ToughStripe™ Pedestrian Traffic Only with Pictogram Floor Sign
Beskrivning
- ToughStripe floor signs feature durable floor marking tape with a high-performance adhesive
- Sign reads “PEDESTRIAN TRAFFIC ONLY” (w/picto and anti-skid areas)
- Black on white
- Size: 43.18cm dia. (17 in.)
- B-534 polyester — surface printed polyester with clear polyester overlaminate, anti-skid areas, and rubber-based adhesive
- Bright colors and bold text provide high visibility to critical messages
- Designed to withstand harsh industrial environments
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 Ea. |
| Adhesive Type | Permanent Rubber |
| Description | ToughStripe - Pre-printed Floor Signs |
| Diameter (English) | 17 in. |
| Diameter (Metric) | 431.80 mm |
| For Use With (Application) | For communicating important safety and warning messages to employees |
| Max. Temperature (English) | 130°F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?