Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Center Marks
Product Code. 11741256
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Length (English):
5 in.
8 in.
10 in.
Length (Metric):
12.7 cm
20.32 cm
25.4 cm
Width (English):
2 in.
3 in.
4 in.
Unit Size:
1 pack
Artikelnummer. 11741256
Marke: Brady™ 104482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
  • Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Ideal for marking corners of work cells and storage locations
  • Can be easily applied by one person working alone
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Adhesive Type Rubber, Permanent
Coating None
Color Black
Finish Gloss
Format Tape
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Label Tape
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) For floor corner mark, Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits
Gloss 115 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -18°C
No. per Pack 20 Pieces/Pack
Quantity 20/Pk.
Shape Cross
Temperature Range (English) 0°F to 130°F
Temperature Range (Metric) -18°C to +54°C
Thickness (English) 0.008 in.
Thickness (Metric) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 254.00 x 101.6 mm
Length (English) 10 in.
Length (Metric) 25.4 cm
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 101.60 mm
Height (English) 10 in.
Height (Metric) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-101.60-514-CEN-BK-20
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt