Learn More
Brady™ Self-Laminating Vinyl Wire Markers
Product Code. 11745663
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
1.5 x 1.5 in.
1.5 x 4 in.
85.73 x 25.40 mm
Format:
Cartridge
Label
Quantity:
100/Roll
250/Pk.
500/Pk.
Conditionnement:
Each
Code produit. Dimensions (LxW) Format Quantity unitSize
11745663 1 x 1 in. Label 250/Pk. Each
11791725 0.5 x 0.75 in. Label 500/Pk. Each
11717304 0.75 x 1 in. Label 250/Pk. Each
11735653 1 x 2.5 in. Label 100/Roll Each
11737274 0.75 x 1.5 in. Label 250/Pk. Each
11737154 1 x 4 in. Label 100/Roll Each
11787354 0.5 x 1.5 in. Label 500/Pk. Each
11727304 1 x 1.5 in. Label 250/Pk. Each
11707304 1.5 x 1.5 in. Label 250/Pk. Each
11747154 1.5 x 4 in. Label 100/Roll Each
11757154 85.73 x 25.40 mm Cartridge 100/Roll Each
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11745663
Marque: Brady™ 115102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For use with BMP™71 Label Maker
  • Use for wire and cable identification
  • Use in laboratories for vial identification
  • Protected are offers excellent chemical and abrasion resistance
  • Non-printed area wraps around and overlaminated printed text
  • Color: White
Informations sur la commande
Additional sizes and colors available. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for ordering information.
Spécification
Certifications/Compliance UL, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Description BMP71 Label Printer Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White, Translucent
Finish Matte
Format Label
Material Vinyl
Product Type Wire Marker Label
For Use With (Application) Freezer, Liquid Nitrogen
For Use With (Equipment) Communications cables, laboratory identification, panel identification, voice/data identification, wire and cable marking
Labels per Row 1
Quantity 250/Pk.
Shape Square
Temperature Range (English) -40 to 158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Thickness (Metric) 0.102 mm
Vertical Repeat (Metric) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 in.
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.40 mm
Height (English) 1 in.
Height (Metric) 2.54 cm
Height (Metric) Printable Area 9.53 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.