Learn More
Brady™ Polyester Label Cartridges for BMP™21-PLUS and BMP™21-LAB Printers
Polyester Label Cartridges for use with BMP™21-PLUS and BMP™21-LAB printers.
Marca:  Brady™ 139747
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17881485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 NOK
    489.97 NOK / Pack of 1
    Save 30.03 NOK
    5% Off
In Stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For smooth surface indoor labeling
  • Made of white or clear self laminating polyester material
  • Glossy finish and permanent acrylic adhesive
  • Compatible with Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
  • M21-250-423, M21-250-430 and M21-250-430-WT-CL are compatible only with the BMP™21-PLUS printer
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General ID, General Identification, General Purpose ID, Location ID, Outlet/Jack ID, Patch Panel, Patch Panel - ID Port, Plate, Rating Plates, DataComm Equipment
Compliance
RoHS Compliant, UL Recognized, CSA Approved, AGA Approved, Halogen-Free (DIN VDE 0472/parts 815)
Specifica
Specifica
White
Thermal Transfer
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
6.4 m
12.70 mm
Polyester (B-430)
Label Cartridge
21 ft.
0.5 in.
M21-500-430-WT-CL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.