Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Description
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Specifications
Especificaciones
| Certifications/Compliance | Pass 2002/95/EC |
| Color | Black, White |
| Material | Polyester (B-422) |
| Product Type | Label Maker Cartridge |
| Quantity | 480/Pk. |
| Size (English) | 1 x 0.5 in. |
| Size (Metric) | 25.4 x 12.7 mm |
| Dimensions (LxW) | 1 x 0.5 in. |
| Width (English) | 1 in. |
| Width (Metric) | 25.4 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?