Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Very low bleed
- High temperature
- Non-polar
- Ideal for GCMS
- Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Specifica
Specifica
| Max. Temperature | 370°C |
| Diameter (Metric) Inner | 0.22 mm |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 25 m |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto