Learn More
Trajan™ BP1 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 10762372
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0.25 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10762372
missing translation for 'mfr': Trajan™ 054086
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.
  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Specifica
Max. Temperature 340/360°C
Functionality/Interaction Type Van der Waals interaction
Diameter (Metric) Inner 0.53 mm
Stationary Phase 100% Dimethyl Polysiloxane
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Phenols Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Temperature Range -60°C to +340/360°C
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 12 m
Packing Material Forte™ BP1
Polarity Non polar
Coating Fused Silica
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato