Få mere at vide
Trajan™ BP1 GC Capillary Columns
Artikelnummer. 10229050
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10229050
Brand: Trajan™ 054048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, and amines. Trajan Scientific and Medical™ BP1 CG Capillary Columns are constructed of 100% Dimethyl Polysiloxane.
  • Classic cross-linked dimethyl polysiloxane technology
  • Low bleed
  • Non-polar
  • Ideal for analyses such as hydrocarbons, aromatics, pesticides and amines
Tekniske data
Max. Temperature 340/360°C
Functionality/Interaction Type Van der Waals interaction
Diameter (Metric) Inner 0.22 mm
Stationary Phase 100% Dimethyl Polysiloxane
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Amines Analysis, Aromatics Analysis, Pesticide Analysis, Phenols, Herbicides Analysis, Amines
Temperature Range -60°C to +340/360°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 50 m
Packing Material Forte™ BP1
Polarity Non polar
Coating Fused Silica
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.