Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor IX Native Protein
Description
RP-43070 contains native bovine Factor IX protein. RP-43070 may be used as a positive control in many immunological assays.
Coagulation factor IX is a single chain polypeptide with a molecular mass of 57 kDa. Normal concentrations of factor IX in human plasma is approximately 3 μg/mL. Factor IX deficiency and lack of coagulation activity is seen in patients suffering from the innate X-chromosome linked disorder, haemophilia B.
Specifications
Specifications
| Accession Number | P00741 |
| For Use With (Application) | Neutralization |
| Formulation | 50% water with 50% glycerol and no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 280688 |
| Molecular Weight (g/mol) | 55.4 kDa |
| Name | Bovine Factor IX |
| Purification Method | SDS-PAGE |
| Quantity | 100 μg |
| Source | Bovine |
| Storage Requirements | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?