Learn More
Emma Safety Footwear Boston Safety Shoes
Description
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Knitted Textile construction
- Polyurethane coated
- Hydro-Tec™ Antibacterial
- Metal-free
- Chrome-free lining
- ESD Certified
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black, Gray |
| Design | Boston |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Antibacterial |
| Material | Textile |
| Size | 45 |
| Toe Material | Composite |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?