Learn More
Boscalid, TRC
Product Code. 30008611
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30008611 10 g 10g
30012317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67585010G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188425-85-6
Molecular Formula C18 H12 Cl2 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 343.21
Synonym 2-Chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen
IUPAC Name 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
Spezifikation
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
Formula Weight 342.0327
Chemical Name or Material Boscalid