Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Vials with Caps
Description
- Clear, screw thread sample vials
- Available in different sizes and material strengths
- Black phenolic closure available with different liner types
Specifications
Specifications
| Closure Color | Black |
| Material (Liner) | Rubber |
| Diameter (Metric) Outer | 28 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Volume (Metric) | 20 mL |
| No. per Case | 432 |
| No. per Pack | 144 |
| Closure Material | Phenolic |
| Closure Type | Screw Cap (Closed-top) |
| Closure Size | 24-400 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?