Learn More
Boron Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Specifications
Specifications
| Packaging | HDPE plastic bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Quantity | 100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur