Learn More
Boron phosphate
Product Code. p-4824634
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11388457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032562.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13308-51-5 | BO4P | 105.78 g/mol
Boron phosphate is used as a catalyst for dehydration as well as in other organic reactions. It is employed as a source of phosphates involved in the exchange reaction to prepare metal phosphates. It finds application in refractories, ceramics and flame-retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13308-51-5
Molecular Formula BO4P
Molecular Weight (g/mol) 105.78
MDL Number MFCD00011318
InChI Key RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
PubChem CID 83329
IUPAC Name 2,4,5-trioxa-1$l^{5}-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentane 1-oxide
SMILES B12OP(=O)(O1)O2
Specifications
Melting Point >1400°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 105.79
Odor Odorless
Density 2.81
Chemical Name or Material Boron phosphate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt