Learn More
Boron 10, 10B, plasma standard solution, Thermo Scientific™, 10B 100μg/mL
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Density | 1.0 g/mL |
| Physical Form | Liquid |
| MDL Number | MFCD00143869 |
| UN Number | UN3264 |
| Boiling Point | 100°C |
| Quantity | 50 mL |
| Grade | Specpure |
| Chemical Name or Material | Boron 10, 10B, plasma standard solution, 10B 100μg/mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu