Learn More
Beskrivning
Exosome Component 9 Polyclonal specifically detects Exosome Component 9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Exosome Component 9 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | Autoantigen PM/Scl 1, EC 3.1.13, exosome component 9Polymyositis/scleroderma autoantigen 75 kDa, p6, PM/Scl-75P75 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen, PMSCL175kD, Polymyositis/scleroderma autoantigen 1, polymyositis/scleroderma autoantigen 1 (75kD), polymyositis/scleroderma autoantigen 1, 75kDa |
| Gene Symbols | EXOSC9 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PNEREERVMDGLLVIAMNKHREICTIQSSGGIMLLKDQVLRCSKIAGVKVAEITELILKALENDQKVRKEGGKFGFAESIANQRITA |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?