Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Color-coded, octagonal stirrer bars
- For use where identification is of prime importance
- Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | Blue |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Diameter (English) | 0.3125 in. |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Length (English) | 0.625 in. |
| Coating | PTFE |
| Diameter (Metric) | 8 mm |
| Length (Metric) | 15 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?